4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 177 EUR
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153106
CAS nummer: 49713-56-6