4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2075N-1G PC2075N-25G PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA 115 EUR
APOSPC2075N-1G APOSPC2075N-25G APOSPC2075N-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134578
CAS nummer: 23779-97-7