1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2076-1G PC2076-10G PC2076-5G
APOSPC2076-1GEA 58.4 EUR
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G APOSPC2076-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Formule: C₇H₇ClF₃N₃
Kookpunt: 72 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052293
CAS nummer: 138949-13-0