1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 42.4 EUR
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173934
CAS nummer: 132834-59-4