2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 39.5 EUR
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formule: C₆HCl₂F₃N₂O
MW: 244.99 g/mol
Kookpunt: 54 °C/0.15mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173789
CAS nummer: 154934-99-3
UN: 1760
ADR: 8 III