Cobalt(II) fluoride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 169 EUR
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 99%
Cobalt(II) fluoride
Formule: CoF₂
MW: 96.93 g/mol
Kookpunt: 1400 °C
Smeltpunt: 1200 °C
Dichtheid: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010941
CAS nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 13,02465