Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2093-1G PC2093-25G PC2093-5G
APOSPC2093-1GEA 0 EUR
APOSPC2093-1G APOSPC2093-25G APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151019
CAS nummer: 155640-85-0