2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210031-1G PC210031-500MG PC210031-5G PC210031-25G
APOSPC210031-1GEA 64.3 EUR
APOSPC210031-1G APOSPC210031-500MG APOSPC210031-5G APOSPC210031-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₂ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526908
CAS nummer: 791644-48-9