4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC210032-25G PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA 623 EUR
APOSPC210032-25G APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658618
CAS nummer: 41860-64-4