Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210080-1G PC210080-500MG
APOSPC210080-1GEA 435 EUR
APOSPC210080-1G APOSPC210080-500MG
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11616895
CAS nummer: 148541-70-2