2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 22 EUR
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇HCl₂F₃N₂
Smeltpunt: 35…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084977
CAS nummer: 13600-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III