4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxyphenyl Ester, 4-Methoxyphenyl Triflate
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 116 EUR
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₇F₃O₄S
Kookpunt: 125 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209596
CAS nummer: 66107-29-7