2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 32.2 EUR
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216.12 g/mol
Kookpunt: 156…158 °C/18mmHg
Smeltpunt: 44…47 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014684
CAS nummer: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III