4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2106-1G PC2106-5G PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA 87.9 EUR
APOSPC2106-1G APOSPC2106-5G APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052360
CAS nummer: 97760-99-1