1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formule: C₉H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 89…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204218
CAS nummer: 175277-71-1