4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2108B-10G PC2108B-1G PC2108B-5G
APOSPC2108B-10GEA 116 EUR
APOSPC2108B-10G APOSPC2108B-1G APOSPC2108B-5G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Kookpunt: 75…77 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153107
CAS nummer: 13600-43-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III