α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 35.1 EUR
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Kookpunt: 114…118 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831105
CAS nummer: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8 II