Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2122-5G PC2122-1G PC2122-25G
APOSPC2122-5GEA 95 EUR
APOSPC2122-5G APOSPC2122-1G APOSPC2122-25G
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Methyl heptafluoroisobutyrate
Formule: C₅H₃F₇O₂
Kookpunt: 76…77 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00633403
CAS nummer: 680-05-7
UN: 3272
ADR: 3,III