5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 77.5 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₄F₃N₃O₂
Smeltpunt: 74…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156055
CAS nummer: 27116-80-9