7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2136-1G PC2136-5G
APOSPC2136-1GEA 36.6 EUR
APOSPC2136-1G APOSPC2136-5G
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Formule: C₉H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368749
CAS nummer: 651735-59-0