2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 22 EUR
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797918
CAS nummer: 348-27-6