1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2151-1G PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA 58.4 EUR
APOSPC2151-1G APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formule: C₇H₂F₁₀O₂
Kookpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040961
CAS nummer: 20583-66-8
UN: 3265
ADR: 8,III