2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 695 EUR
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
2-Bromo-4,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Kookpunt: 153…154 °C
Dichtheid: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070752
CAS nummer: 98130-56-4