2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2165-1G PC2165-25G PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA 55.6 EUR
APOSPC2165-1G APOSPC2165-25G APOSPC2165-5G
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClFIO
Smeltpunt: 27…30 °C
Vlampunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094145
CAS nummer: 186584-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II