α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2168-100G PC2168-25G PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA 220 EUR
APOSPC2168-100G APOSPC2168-25G APOSPC2168-5G
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 97+%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene
Formule: C₇H₇F₃N₂
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042456
CAS nummer: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III