α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2170-25G PC2170-5G PC2170-1G PC2170-10G
APOSPC2170-25GEA 127 EUR
APOSPC2170-25G APOSPC2170-5G APOSPC2170-1G APOSPC2170-10G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene
Formule: C₇H₇F₃N₂
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014776
CAS nummer: 368-53-6
EINECS: 206-708-8