4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 179 EUR
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Smeltpunt: 61…63 °C
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094146
CAS nummer: 129825-11-2