1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
PC2182-1G PC2182-25G PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA 22 EUR
APOSPC2182-1G APOSPC2182-25G APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₆ClFN₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042485
CAS nummer: 139512-70-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III