2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 55.5 EUR
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formule: C₆H₄F₄N₂
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039764
CAS nummer: 1198-63-6