2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 78.9 EUR
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Smeltpunt: 46…48 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013554
CAS nummer: 7657-09-2