Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
PC2197-500MG PC2197-1G
APOSPC2197-500MGEA 566 EUR
APOSPC2197-500MG APOSPC2197-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₁₆H₂₄BF₄Ir
MW: 495.383 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079664
CAS nummer: 35138-23-9