Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 409 EUR
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075045
CAS nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II