Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 354 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00143752
CAS nummer: 99326-34-8