Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2S,4R)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-trans-4-F-Pro-OH
PC2201-100MG PC2201-1G PC2201-250MG
APOSPC2201-100MGEA 30.8 EUR
APOSPC2201-100MG APOSPC2201-1G APOSPC2201-250MG
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Formule: C₂₀H₁₈FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424224
CAS nummer: 203866-20-0