3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 22 EUR
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
Smeltpunt: 36…40 °C
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134580
CAS nummer: 25449-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III