1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2231-100G PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-100GEA 0 EUR
APOSPC2231-100G APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Smeltpunt: 34 °C
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009890
CAS nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III