1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 55.5 EUR
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Kookpunt: 96 °C/20mmHg
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000346
CAS nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2