1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 232 EUR
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
1,1-Dibromodifluoroethylene
Formule: C₂Br₂F₂
Kookpunt: 66,2 °C/700mmHg
Dichtheid: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III