3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2253-1G PC2253-250MG PC2253-5G
APOSPC2253-1GEA 58.4 EUR
APOSPC2253-1G APOSPC2253-250MG APOSPC2253-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458067
CAS nummer: 914636-29-6