1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Perfluoro(1,6-dibromohexane)
PC2253H-25G PC2253H-5G PC2253H-1G
APOSPC2253H-25GEA 406 EUR
APOSPC2253H-25G APOSPC2253H-5G APOSPC2253H-1G
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formule: C₆Br₂F₁₂
Kookpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153110
CAS nummer: 918-22-9