3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2260E-100G PC2260E-25G PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA 39.5 EUR
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formule: C₆H₃Br₂F
Kookpunt: 204…206 °C/768mmHg
Dichtheid: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061119
CAS nummer: 1435-51-4