1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
PC2263M-5G PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-5GEA 22 EUR
APOSPC2263M-5G APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₂Br₂FI
MW: 379.79 g/mol
Kookpunt: 286
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042232
CAS nummer: 62720-29-0