1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2268G-25G PC2268G-5G
APOSPC2268G-25GEA 643 EUR
APOSPC2268G-25G APOSPC2268G-5G
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
see Tarrant et al., JACS, 77, 2873, 1995.
Formule: C₅H₄Br₂F₆
MW: 337.89 g/mol
Kookpunt: 54.2 °C/14mmHg
Dichtheid: 2.003 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236657
CAS nummer: 371-83-5