1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2275-500MG PC2275-1G PC2275-250MG
APOSPC2275-500MGEA 0 EUR
APOSPC2275-500MG APOSPC2275-1G APOSPC2275-250MG
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 36649-94-2