2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 80.4 EUR
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formule: C₈H₃F₇
MW: 232.101 g/mol
Kookpunt: 50…54 °C/60mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412236
CAS nummer: 887268-08-8