3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 36.6 EUR
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.1145 g/mol
Smeltpunt: 78…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368750
CAS nummer: 567-63-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III