3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2278-1G PC2278-5G PC2278-25G PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA 22 EUR
APOSPC2278-1G APOSPC2278-5G APOSPC2278-25G APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C6H7FN2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061130
CAS nummer: 18645-88-0