4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB) 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2279-1G PC2279-25G
APOSPC2279-1GEA 62.9 EUR
APOSPC2279-1G APOSPC2279-25G
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB) 99%
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB)
Formule: C₁₂Br₂F₈
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000310
CAS nummer: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
UN: 3152
ADR: 9,II