2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2281-25G PC2281-50G PC2281-5G PC2281-1G
APOSPC2281-25GEA 658 EUR
APOSPC2281-25G APOSPC2281-50G APOSPC2281-5G APOSPC2281-1G
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972866
CAS nummer: 887268-09-9