3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-fluorobenzene
PC2283-5G PC2283-100G PC2283-25G
APOSPC2283-5GEA 22 EUR
APOSPC2283-5G APOSPC2283-100G APOSPC2283-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formule: C₈H₃F₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017997
CAS nummer: 35564-19-3